(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18837-1G OR18837-5G OR18837-25G
APOSOR18837-1GEA 51.2 EUR
APOSOR18837-1G APOSOR18837-5G APOSOR18837-25G
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formule: C₈H₁₅NO₅S
Smeltpunt: 121…124 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864994
CAS nummer: 454248-53-4