Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR18854-1G OR18854-5G
APOSOR18854-1GEA 0 EUR
APOSOR18854-1G APOSOR18854-5G
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689467
CAS nummer: 6627-22-1