4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 35.1 EUR
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18253389
CAS nummer: 259807-91-5