4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 228 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formule: C₉H₈Br₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20266827
CAS nummer: 3114-08-7