Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR19481-1G OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA 146 EUR
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12674804
CAS nummer: 115414-80-7