2,6-Dichloro-4-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 68.7 EUR
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇Cl₂N
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190134
CAS nummer: 56461-98-4