2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, Mono(2-ethylhexyl) phthalate, 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 60 EUR
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.343 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041500
CAS nummer: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1