2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 563 EUR
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₄Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096609
CAS nummer: 1823370-21-3