2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 970 EUR
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₄Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096610
CAS nummer: 1823918-46-2