4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 281 EUR
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18378548
CAS nummer: 887757-31-5
UN: 3261
ADR: 8,III