3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 92.1 EUR
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007823
CAS nummer: 56961-33-2