Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 292 EUR
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701735
CAS nummer: 926069-76-3