Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1986-500MG OR1986-100MG
APOSOR1986-500MGEA 139 EUR
APOSOR1986-500MG APOSOR1986-100MG
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056218
CAS nummer: 83402-87-3
UN: 1993
ADR: 3,III