Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 225 EUR
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇IN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975710
CAS nummer: 860646-12-4