(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 500 EUR
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02223230
CAS nummer: 40926-73-6