2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200148-1G OR200148-250MG OR200148-500MG
APOSOR200148-1GEA 290 EUR
APOSOR200148-1G APOSOR200148-250MG APOSOR200148-500MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09929166
CAS nummer: 158020-84-9