2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200152-1G OR200152-250MG OR200152-500MG OR200152-2.5G
APOSOR200152-1GEA 523 EUR
APOSOR200152-1G APOSOR200152-250MG APOSOR200152-500MG APOSOR200152-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18389921
CAS nummer: 131645-73-3