2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 EUR
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18816666
CAS nummer: 220769-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III