4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200157-1G OR200157-250MG OR200157-500MG OR200157-2.5G
APOSOR200157-1GEA 523 EUR
APOSOR200157-1G APOSOR200157-250MG APOSOR200157-500MG APOSOR200157-2.5G
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16150637
CAS nummer: 223554-16-3