2-Amino-3-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200158-1G OR200158-250MG OR200158-500MG OR200158-2.5G
APOSOR200158-1GEA 408 EUR
APOSOR200158-1G APOSOR200158-250MG APOSOR200158-500MG APOSOR200158-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzamide
2-Amino-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11215471
CAS nummer: 313279-12-8