6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200163-1G OR200163-50MG OR200163-250MG OR200163-500MG
APOSOR200163-1GEA 928 EUR
APOSOR200163-1G APOSOR200163-50MG APOSOR200163-250MG APOSOR200163-500MG
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16697783
CAS nummer: 1250298-25-9