5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 107 EUR
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formule: C₄H₆N₂S·ClH
Smeltpunt: 173…181 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738808
CAS nummer: 131052-46-5