4-Propylphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2009-5G OR2009-25G OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA 46.8 EUR
APOSOR2009-5G APOSOR2009-25G APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00600398
CAS nummer: 26114-12-5