2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 197 EUR
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrNO
Smeltpunt: 63…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741430
CAS nummer: 92545-83-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III