{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 938 EUR
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Kookpunt: 121…124 °C (0,3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08572164
CAS nummer: 562803-76-3
UN: 2735
ADR: 8,III