1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 263 EUR
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07690519
CAS nummer: 904696-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III