3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 139 EUR
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741425
CAS nummer: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III