1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 EUR
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₇ClN₂
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312090
CAS nummer: 76141-88-3