3-Chloropyridazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2124-1G OR2124-5G
APOSOR2124-1GEA 104 EUR
APOSOR2124-1G APOSOR2124-5G
3-Chloropyridazine hydrochloride
3-Chloropyridazine hydrochloride
Formule: C₄H₃ClN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547058
CAS nummer: 856847-77-3