2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21271-10G OR21271-1G OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA 695 EUR
APOSOR21271-10G APOSOR21271-1G APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275701
CAS nummer: 26820-31-5