2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 185 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251.321 g/mol
Smeltpunt: 59…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026282
CAS nummer: 20039-94-5