7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 275 EUR
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Formule: C₁₁H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03695467
CAS nummer: 19307-13-2