8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21393-1G OR21393-250MG OR21393-5G
APOSOR21393-1GEA 58.4 EUR
APOSOR21393-1G APOSOR21393-250MG APOSOR21393-5G
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid
Formule: C₁₀H₇ClO₃S
MW: 242.679 g/mol
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052379
CAS nummer: 145-74-4
EINECS: 205-661-0
UN: 3261
ADR: 8 III