2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 349 EUR
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formule: C₁₆H₁₅NO
MW: 237.296 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067740
CAS nummer: 175135-33-8