2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 349 EUR
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067741
CAS nummer: 175135-34-9