1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21538-1G OR21538-250MG
APOSOR21538-1GEA 64.3 EUR
APOSOR21538-1G APOSOR21538-250MG
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Formule: C₄H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00275454
CAS nummer: 931-18-0