2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21558-1G OR21558-5G OR21558-10G
APOSOR21558-1GEA 80.4 EUR
APOSOR21558-1G APOSOR21558-5G APOSOR21558-10G
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Formule: C₁₀H₆ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067786
CAS nummer: 175135-51-0