2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21707-1G OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA 561 EUR
APOSOR21707-1G APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067838
CAS nummer: 175135-79-2
UN: 3261
ADR: 8,III