2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 80.4 EUR
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Formule: C₁₃H₁₂N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052123
CAS nummer: 175135-83-8