Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2175-10G OR2175-1G OR2175-5G
APOSOR2175-10GEA 128 EUR
APOSOR2175-10G APOSOR2175-1G APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998719
CAS nummer: 933585-44-5