Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 22 EUR
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₅
Smeltpunt: 93…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173858
CAS nummer: 77978-74-6