Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 141 EUR
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Smeltpunt: 87…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030376
CAS nummer: 2199-47-5