Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-3-(methoxycarbonyl)-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole, Methyl [2-chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-methyl-1H-pyrrol-3-yl]acetate
OR21814-1G OR21814-250MG
APOSOR21814-1GEA 385 EUR
APOSOR21814-1G APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179171
CAS nummer: 77978-86-0