3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21879-10G OR21879-1G OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA 349 EUR
APOSOR21879-10G APOSOR21879-1G APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Formule: C₇H₇BrN₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173665
CAS nummer: 139975-78-3