1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21904-1G OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA 22 EUR
APOSOR21904-1G APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037100
CAS nummer: 39969-57-8