2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)methyl]benzene, 2-Benzyl-4,6-dichloro-1,3-diazine
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 461 EUR
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂
Smeltpunt: 56…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102149
CAS nummer: 3740-82-7