Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22135-1G OR22135-5G OR22135-10G
APOSOR22135-1GEA 110 EUR
APOSOR22135-1G APOSOR22135-5G APOSOR22135-10G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Formule: C₁₄H₁₃OP
Smeltpunt: 115…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114913
CAS nummer: 2096-78-8