9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 435 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00204505
CAS nummer: 334-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III