3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid, 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic acid
OR2225-1G OR2225-250MG OR2225-5G
APOSOR2225-1GEA 225 EUR
APOSOR2225-1G APOSOR2225-250MG APOSOR2225-5G
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Smeltpunt: 94…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03003690
CAS nummer: 26250-90-8