Dioctyl malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dioctylmalonate
OR22269-1G OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA 80.4 EUR
APOSOR22269-1G APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Formule: C₁₉H₃₆O₄
MW: 328.487 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048936
CAS nummer: 16958-88-6